Tisk…
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302655-5G PC302655-1G
APOSPC302655-5GEA 3310 CZK
APOSPC302655-5G APOSPC302655-1G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃Cl₂F₃O₂
MW: 259,01 g/mol
Bod tání: 94…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660270
CAS číslo: 25922-43-4