Tisk…

2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzamide

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC302652-1G PC302652-5G
APOSPC302652-1GEA 3870 CZK
APOSPC302652-1G APOSPC302652-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzamide
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzamide
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16652418
CAS číslo: 1240256-77-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR