Tisk…
6-Chloro-2-fluoro-3-methylaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302651-10G PC302651-5G PC302651-1G
APOSPC302651-10GEA 6390 CZK
APOSPC302651-10G APOSPC302651-5G APOSPC302651-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylaniline 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylaniline
Vzorec: C₇H₇ClFN
MW: 159.59 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660187
CAS číslo: 702640-48-0