Tisk…
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302650-5G PC302650-1G
APOSPC302650-5GEA 7870 CZK
APOSPC302650-5G APOSPC302650-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Vzorec: C₈H₇BrClFO
Bod tání: 47…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115950
CAS číslo: 886499-73-6
UN: 3261
ADR: 8,II