Tisk…
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(trifluoromethyl)phenetyl alcohol
PC302647-1G PC302647-5G
APOSPC302647-1GEA 5130 CZK
APOSPC302647-1G APOSPC302647-5G
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenol
Vzorec: C₉H₉F₃O₂
MW: 206,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13196587
CAS číslo: 1206593-24-9