Tisk…
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
PC302645-1G PC302645-5G PC302645-10G
APOSPC302645-1GEA 1450 CZK
APOSPC302645-1G APOSPC302645-5G APOSPC302645-10G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₃
Bod tání: 61…63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660251
CAS číslo: 886501-02-6