Tisk…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302644-5G PC302644-1G PC302644-25G
APOSPC302644-5GEA 4530 CZK
APOSPC302644-5G APOSPC302644-1G APOSPC302644-25G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrClF₃
MW: 273.48
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115840
CAS číslo: 886496-75-9
UN: 3265
ADR: 8 II