Tisk…
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
PC302643-1G PC302643-5G
APOSPC302643-1GEA 5130 CZK
APOSPC302643-1G APOSPC302643-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₃
Bod tání: 42…44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660313
CAS číslo: 433938-70-6