Tisk…
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302640-10G PC302640-5G
APOSPC302640-10GEA 11580 CZK
APOSPC302640-10G APOSPC302640-5G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Vzorec: C₈H₇BrClFO
MW: 253.50 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115945
CAS číslo: 886499-54-3
UN: 3261
ADR: 8 III