Tisk…
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)anisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302638-10G PC302638-5G PC302638-1G
APOSPC302638-10GEA 7010 CZK
APOSPC302638-10G APOSPC302638-5G APOSPC302638-1G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)anisole 98%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)anisole
Vzorec: C₈H₆ClF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660322
CAS číslo: 886503-84-0
UN: 3272
ADR: 3,III