Tisk…
2,3-Difluoro-p-toluidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302637-5G PC302637-1G
APOSPC302637-5GEA 4100 CZK
APOSPC302637-5G APOSPC302637-1G
2,3-Difluoro-p-toluidine
2,3-Difluoro-p-toluidine
Vzorec: C₇H₇F₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660321
CAS číslo: 886503-79-3