Tisk…
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302635-25G PC302635-5G PC302635-1G
APOSPC302635-25GEA 11640 CZK
APOSPC302635-25G APOSPC302635-5G APOSPC302635-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₅ClFN
Bod tání: 56…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660186
CAS číslo: 886502-19-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III