Tisk…

(6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid

PC302634-1G PC302634-5G PC302634-10G
APOSPC302634-1GEA 1740 CZK
APOSPC302634-1G APOSPC302634-5G APOSPC302634-10G
(6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₈ClFO₃
MW: 218,61 g/mol
Bod tání: 134…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832273
CAS číslo: 1017777-83-1

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR