Tisk…
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302632-10G PC302632-5G PC302632-1G PC302632-25G PC302632-100G
APOSPC302632-10GEA 7010 CZK
APOSPC302632-10G APOSPC302632-5G APOSPC302632-1G APOSPC302632-25G APOSPC302632-100G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzamide 97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzamide
Vzorec: C₈H₇ClFNO₂
Bod tání: 143…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660354
CAS číslo: 886761-75-7