Tisk…
6-Chloro-2,3-difluorobenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302629-1G PC302629-5G
APOSPC302629-1GEA 3310 CZK
APOSPC302629-1G APOSPC302629-5G
6-Chloro-2,3-difluorobenzylamine 98%
6-Chloro-2,3-difluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₆ClF₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22201055
CAS číslo: 1373921-11-9