Tisk…
6-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302627-25G PC302627-5G
APOSPC302627-25GEA 6350 CZK
APOSPC302627-25G APOSPC302627-5G
6-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 97%
6-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃ClF₂O
MW: 176.55 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368118
CAS číslo: 797791-33-4