Tisk…
5-Fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302623-1G PC302623-5G PC302623-10G
APOSPC302623-1GEA 1410 CZK
APOSPC302623-1G APOSPC302623-5G APOSPC302623-10G
5-Fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
5-Fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₈FNO
Bod tání: 53…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00671773
CAS číslo: 501008-41-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III