Tisk…
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302619-1G PC302619-5G PC302619-10G
APOSPC302619-1GEA 3310 CZK
APOSPC302619-1G APOSPC302619-5G APOSPC302619-10G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrF₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519337
CAS číslo: 1092460-88-2
UN: 3265
ADR: 8,III