5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC302614-1G
PC302614-5G
APOSPC302614-1GEA
5060
CZK
APOSPC302614-1G
APOSPC302614-5G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec:
C₈H₅BrClF₃O MW: 289,48 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11519358 CAS číslo: 1092461-19-2 UN: 3265 ADR: 8,II |