Tisk…
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302609-1G PC302609-5G PC302609-10G
APOSPC302609-1GEA 5130 CZK
APOSPC302609-1G APOSPC302609-5G APOSPC302609-10G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₈F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832291
CAS číslo: 1000526-63-5
UN: 3276
ADR: 6.1 III