Tisk…
(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC302606-1G PC302606-5G PC302606-10G
APOSPC302606-1GEA 2980 CZK
APOSPC302606-1G APOSPC302606-5G APOSPC302606-10G
(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 95%
(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₃
MW: 234.17
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832302
CAS číslo: 1000566-45-9