Tisk…
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302605-1G PC302605-5G PC302605-10G
APOSPC302605-1GEA 4860 CZK
APOSPC302605-1G APOSPC302605-5G APOSPC302605-10G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClF₃O₃S
MW: 274,64 g/mol
Bod tání: 52…55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07774167
CAS číslo: 694514-21-1
UN: 3261
ADR: 8,III