Tisk…
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302603-1G PC302603-5G
APOSPC302603-1GEA 6390 CZK
APOSPC302603-1G APOSPC302603-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃O₂
MW: 269,06 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18398486
CAS číslo: 853771-92-3