Tisk…
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzamide
PC302602-1G PC302602-5G PC302602-10G
APOSPC302602-1GEA 3110 CZK
APOSPC302602-1G APOSPC302602-5G APOSPC302602-10G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzamide
Vzorec: C₉H₈F₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18398425
CAS číslo: 1261646-41-6