Tisk…
(4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302601-1G PC302601-5G PC302601-10G
APOSPC302601-1GEA 3410 CZK
APOSPC302601-1G APOSPC302601-5G APOSPC302601-10G
(4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₃
MW: 234.17
Bod tání: 96…99 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 916420-90-1