Tisk…
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302599-1G PC302599-5G PC302599-10G
APOSPC302599-1GEA 3310 CZK
APOSPC302599-1G APOSPC302599-5G APOSPC302599-10G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClF₃O₃S
MW: 274,64 g/mol
Bod tání: 57…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519323
CAS číslo: 775288-85-2
UN: 3261
ADR: 8,III