Tisk…
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302598-5G PC302598-1G PC302598-25G
APOSPC302598-5GEA 4530 CZK
APOSPC302598-5G APOSPC302598-1G APOSPC302598-25G
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃NO₂
MW: 217,1447 g/mol
Bod tání: 31…33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660284
CAS číslo: 886502-33-6