Tisk…
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302597-10G PC302597-5G
APOSPC302597-10GEA 13630 CZK
APOSPC302597-10G APOSPC302597-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₆F₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22201064
CAS číslo: 1373920-63-8