Tisk…
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302596-10G PC302596-5G PC302596-1G
APOSPC302596-10GEA 10550 CZK
APOSPC302596-10G APOSPC302596-5G APOSPC302596-1G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₆F₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22201063
CAS číslo: 1373921-14-2