Tisk…
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
PC302590-1G PC302590-5G
APOSPC302590-1GEA 5790 CZK
APOSPC302590-1G APOSPC302590-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Vzorec: C₈H₅F₄NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18907236
CAS číslo: 1323966-41-1