4-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302588-1G
PC302588-5G
APOSPC302588-1GEA
3870
CZK
APOSPC302588-1G
APOSPC302588-5G
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine 97%
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine
Vzorec:
C₉H₁₁F₂NO MW: 187.19 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09258689 CAS číslo: 1017779-32-6 |