Tisk…
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302587-5G PC302587-1G
APOSPC302587-5GEA 5260 CZK
APOSPC302587-5G APOSPC302587-1G
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₁₀H₁₂F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13196584
CAS číslo: 1206593-27-2