Tisk…
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302586-5G PC302586-1G
APOSPC302586-5GEA 4860 CZK
APOSPC302586-5G APOSPC302586-1G
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₁₀H₈ClF₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13196580
CAS číslo: 647010-69-3