Tisk…
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302579-1G PC302579-5G PC302579-10G
APOSPC302579-1GEA 3310 CZK
APOSPC302579-1G APOSPC302579-5G APOSPC302579-10G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl bromide 98%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl bromide
Vzorec: C₉H₉BrClFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19687186
CAS číslo: 1323966-30-8