Tisk…
4-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302574-10G PC302574-5G PC302574-1G PC302574-25G
APOSPC302574-10GEA 16570 CZK
APOSPC302574-10G APOSPC302574-5G APOSPC302574-1G APOSPC302574-25G
4-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde 97%
4-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃ClF₂O
MW: 176.5479 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11553555
CAS číslo: 1160573-20-5