Tisk…
4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)benzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302573-25G PC302573-5G PC302573-50G
APOSPC302573-25GEA 12800 CZK
APOSPC302573-25G APOSPC302573-5G APOSPC302573-50G
4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)benzyl bromide 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrClF₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660314
CAS číslo: 886503-38-4
UN: 3261
ADR: 8,III