4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
PC302571-1G
PC302571-250MG
PC302571-5G
APOSPC302571-1GEA
5390
CZK
APOSPC302571-1G
APOSPC302571-250MG
APOSPC302571-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Vzorec:
C₈H₇BrClFO MW: 253.50 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD19687182 CAS číslo: 1323966-35-3 UN: 3261 ADR: 8 III |