4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302570-1G
PC302570-5G
APOSPC302570-1GEA
3150
CZK
APOSPC302570-1G
APOSPC302570-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile 97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile
Vzorec:
C₈H₅ClFNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD19687208 CAS číslo: 1126320-68-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |