4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-chloro-2-fluoro-3-methoxybenzamide
PC302569-1G
PC302569-5G
APOSPC302569-1GEA
3310
CZK
APOSPC302569-1G
APOSPC302569-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzamide 98%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzamide
Vzorec:
C₈H₇ClFNO₂ MW: 203,60 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD19687206 CAS číslo: 1323966-12-6 |