4'-Chloro-2'-fluoro-3'-methoxyacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302568-1G
PC302568-5G
PC302568-10G
APOSPC302568-1GEA
3310
CZK
APOSPC302568-1G
APOSPC302568-5G
APOSPC302568-10G
4'-Chloro-2'-fluoro-3'-methoxyacetophenone 98%
4'-Chloro-2'-fluoro-3'-methoxyacetophenone
Vzorec:
C₉H₈ClFO₂ MW: 202,61 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD19687210 CAS číslo: 1323966-44-4 |