Tisk…
4-n-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile
PC302565-1G PC302565-5G
APOSPC302565-1GEA 3310 CZK
APOSPC302565-1G APOSPC302565-5G
4-n-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
4-n-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile
Vzorec: C₁₂H₁₃F₂NO
MW: 225,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22201022
CAS číslo: 1373921-02-8