Tisk…
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302561-1G PC302561-5G PC302561-10G
APOSPC302561-1GEA 3270 CZK
APOSPC302561-1G APOSPC302561-5G APOSPC302561-10G
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzyl bromide 97%
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzyl bromide
Vzorec: C₈H₆BrF₃O
MW: 255.03 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832360
CAS číslo: 1017779-33-7
UN: 3265
ADR: 8 II