Tisk…
4-Difluoromethoxy-2-fluorobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302560-1G PC302560-5G
APOSPC302560-1GEA 6420 CZK
APOSPC302560-1G APOSPC302560-5G
4-Difluoromethoxy-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Difluoromethoxy-2-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₃
Bod tání: 135…138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832367
CAS číslo: 1214347-60-0