Tisk…
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302558-1G PC302558-5G PC302558-10G
APOSPC302558-1GEA 4530 CZK
APOSPC302558-1G APOSPC302558-5G APOSPC302558-10G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃O
MW: 269,06 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18398595
CAS číslo: 1261828-76-5
UN: 3261
ADR: 8,III