Tisk…
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302554-1G PC302554-5G PC302554-10G
APOSPC302554-1GEA 17360 CZK
APOSPC302554-1G APOSPC302554-5G APOSPC302554-10G
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrF₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18783226
CAS číslo: 86256-51-1
UN: 3265
ADR: 8,III