Tisk…
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302551-1G PC302551-5G PC302551-10G
APOSPC302551-1GEA 3310 CZK
APOSPC302551-1G APOSPC302551-5G APOSPC302551-10G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrF₄O
MW: 273,02 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660205
CAS číslo: 886499-04-3
UN: 3265
ADR: 8,II