Tisk…
3-Fluoro-2-methoxybenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302549-5G PC302549-10G PC302549-1G
APOSPC302549-5GEA 3110 CZK
APOSPC302549-5G APOSPC302549-10G APOSPC302549-1G
3-Fluoro-2-methoxybenzonitrile 98%
3-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₆FNO
MW: 151,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06637312
CAS číslo: 77801-22-0