Tisk…
3-Fluoro-o-anisaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302548-5G PC302548-1G
APOSPC302548-5GEA 3940 CZK
APOSPC302548-5G APOSPC302548-1G
3-Fluoro-o-anisaldehyde 98%
3-Fluoro-o-anisaldehyde
Vzorec: C₈H₇FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04112486
CAS číslo: 74266-68-5