(3-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC302547-1G
PC302547-5G
APOSPC302547-1GEA
3310
CZK
APOSPC302547-1G
APOSPC302547-5G
(3-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid 98%
(3-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₀F₂O₃ Bod tání: 101…103 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11519374 CAS číslo: 1092461-32-9 |