Tisk…
3-Chloro-5-fluorobenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302541-5G
APOSPC302541-5GEA 1700 CZK
APOSPC302541-5G
3-Chloro-5-fluorobenzamide
3-Chloro-5-fluorobenzamide
Vzorec: C₇H₅ClFNO
MW: 173,57 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407964
CAS číslo: 874781-06-3